Learn More
Silicic Acid, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silicic Acid |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 1 kg |
Physikalische Form | Pulver |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |