Learn More
Silicic Acid, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15623080
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Chemische Identifikatoren
CAS 1343-98-2
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthosilicic acid, monosilicic acid, tetrahydroxysilane, h4sio4, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacid
PubChem CID 14942
ChEBI CHEBI:26675
IUPAC-Name Silandion
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicic Acid
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
UN-Nummer NONH for all modes of transport