Learn More
Trajan™ Kapillarschläuche
Einsatz in einer Vielzahl von GC-, LC- und bioanalytischen Kapillaranwendungen. Trajan Scientific and Medical™ nicht deaktivierte Quarzglas-GC-Schläuche sind mit einem Hochtemperaturpolyimidharz geschützt
Marke:  Trajan™ 062482
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15218843
  • 343.00 CHF / 25 Meter
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wird in einer Vielzahl von GC-, LC- und bioanalytischen Applikationen eingesetzt
  • Hergestellt aus hochwertigem Quarzglas
  • Mit einem Hochtemperatur-Polyimidharz geschützte Schläuche
  • 0.005 Mm bis 0.53 mm Innendurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Kapillarschlauch
GC-, LC- und bioanalytische Anwendungen
0,68 mm
Silika
Nicht deaktiviert
0,53 mm
25 m