Learn More
Silica for MPLC, MP
Artikelnummer. 17857034
Click to view available options
MP Silica for MPLC; 500 g
Used for analytical and preparative separations
Produced from the identical raw material used for MP EcoChrom™ Silica for open column chromatography. Therefore, they show the same sorption behavior and allow easy switching between the methods.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 2230°C
Chemischer Name oder Material Silicon dioxide
Schmelzpunkt 1710°C
CAS 7631-86-9
pH 6.5 to 7.0
Menge 500 g
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Silandion
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
Dichte 0.4 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.