Learn More
Kieselgel Rubin Trockenbeutel, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kieselgel Rubin Trockenbeutel |
Siedepunkt | 2230 °C |
Farbe | Rot |
Schmelzpunkt | >1600 °C |
Physikalische Form | granular |
pH | ≥9 |
CAS | 112926-00-8 |
Dichte | ∽2 g/cu.cm bei 20 °C |
Material | Kieselgel Rubin Trockenbeutel |
Menge | 1 kg |