Learn More
Kieselgel PS Trockenmittel, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kieselgel PS-Trockenmittel |
Material | Kieselgel |
Menge | 1 kg |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Verpackung | Poly-Flasche |
Formelmasse | 60.08 mol |