Learn More
Kieselgel, präparative Chromatographie, sphärisch, 20 Mikrometer APS, 150 Angström, ≥99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444995
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-67-4
Summenformel H2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 78.098
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC-Name Dihydroxy(oxo)silan
SMILES O[Si](=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis P.V. 1.00cc/g
Physikalische Form Sphärisch
Material Silica Gel
Menge 100 g
Partikelgröße 20 Micron APS, 150Å
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Präparative Chromatographie
Oberfläche 270m2/g