Learn More
Kieselgel, präparative Chromatographie, sphärisch, 15 Mikrometer APS, 100 Angström, ≥99.99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434985
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-67-4
Summenformel H2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 78.098
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC-Name Dihydroxy(oxo)silan
SMILES O[Si](=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis P.V. 1.00cc/g
Physikalische Form Sphärisch
Material Kieselgel
Menge 5 g
Partikelgröße 15 Micron APS, 100Å
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Präparative Chromatographie
Oberfläche 335m2/g