Learn More
Kieselgel, HPLC-Qualität, sphärisch, 2.2 Mikrometer APS, 80 Angström, ≥99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silica gel |
Namenshinweis | P.V. 0.95cc/g |
Physikalische Form | Sphärisch |
Material | Kieselgel |
Menge | 1 g |
Partikelgröße | 2.2 Micron APS, 80Å |
Reinheit (%) | ≥99.99% |
Güte | HPLC |
Oberfläche | 470m2/g |