Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, 0.200 bis 0.500 mm, 40Å
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
Spezifikation
Spezifikation
Porengröße | 40 Å |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 1 kg |
Typ | Kieselgel |
Material | Kieselgel |
Summenformel | O2Si |
MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O=[Si]=O |
IUPAC-Name | silanedione |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silica gel