Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, 0.035 bis 0.070 mm, 60Å
Artikelnummer. 10318090
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
30 kg
Für die Säulenchromatographie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Spezifikation
Porengröße 60 Å
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Typ Kieselgel
Material Kieselgel
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name silanedione
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Silica gel