Learn More
Kieselgel 60, 0.036 bis 0.071 mm (215 bis 400 Mesh), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308885
Click to view available options
Menge:
500 g
1000 g
2500 g
Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kieselgel wird in der Säulenchromatographie ohne angewendeten Druck (der Schwerkraft folgend) verwendet. Es wird als Adsorptionsmittel in verschiedenen Anwendungen und bei der Entfernung von Verunreinigungen eingesetzt. Es wird als stationäre Base in der Säulenchromatographie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Flusssäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Fluorwasserstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel 60
Namenshinweis 0.036 to 0.071mm
Material Kieselgel
Menge 500 g
Netzgröße 215 to 400 mesh
Merck Index 14,8493
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.