Learn More
Macherey-Nagel™ Silica G/UV254-Adsorbentien
82.30 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Silica G/UV254-Adsorbentien |
---|---|
Partikelgröße | 2 bis 20 μm |
Material | Silika |
Porenvolumen | 0,75 ml/g |
Porengröße | 60 Å |
Spezifikation
Silica G/UV254-Adsorbentien | |
Silika | |
60 Å |
2 bis 20 μm | |
0,75 ml/g |