missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silica G-TLC, Contains Gypsum, MP

Artikelnummer. 17837054
Click to view available options
MP Silica G-TLC, 25 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Available with or without binder and with or without fluorescent indicators

Produced from the same highly standardized raw material as the MP EcoChrom™ Silica for Column Chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Siedepunkt 2230°C
Chemischer Name oder Material Silicon dioxide
Schmelzpunkt 1710°C
CAS 7631-86-9
Farbe Weiß
pH 6.5
Physikalische Form Powder
Menge 25 kg
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Silandion
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
Dichte 0.4 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'