missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silica DCC, MP

Artikelnummer. 17887044
Click to view available options
MP Silica DCC, 25 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dry Column Chromatography (DCC) bridges the gap between analytical Thin-Layer Chromatography (TLC) and the production-oriented column chromatography (CC)

Adsorbents for DCC imitate the chemical and physical properties of Thin-Layer Chromatography as closely as possible and can be used without any further preparation. Columns may be filled directly from the bottle in which the adsorbent was supplied.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Siedepunkt 2230°C
Chemischer Name oder Material Silicon dioxide
Schmelzpunkt 1710°C
CAS 7631-86-9
pH 7
Menge 25 kg
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Silandion
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
Dichte 0.5 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'