missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silica Active, 200-500μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 17897034
Click to view available options
Menge:
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Chromatographie; chemische Synthese

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Silica
Namenshinweis Active
CAS 7631-86-9
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Free-flowing Powder
Menge 500 g
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Silandion
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formelmasse 60.08
Dichte 2g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'