Learn More
Ambion™ Silencer™ Select validierte siRNA
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
Marke: Ambion™ 4444247
15423.40 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
- Silencer™ validierte Select siRNAs werden funktionell getestet, um die Genexpression des Targets zu reduzieren.
- Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Hochdurchsatz-Screening erhältlich.
- Die Silencer™ Select RNAs zur Positiv- und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.
Die Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs umfassen:
- Hochwirksam – bis zu 100-fach wirksamer als derzeit verfügbare siRNAs und weniger Off-Target-Effekte
- Höchste Spezifität – LNA™ chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
- Zuverlässig – nachgewiesene Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
- Garantiert – 100 % garantiert rauschfrei, die beste Garantie in der Branche
Hinweis: Die Silencer™ vorkonfigurierten & validierten siRNAs wurden mit unserem Algorithmus der ersten Generation entwickelt und beinhalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden für die Durchführung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit Silencer™ siRNAs begonnen wurden. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
Ungefähre Zeit bis zum Ergebnis*
- Standard-Aufreinigung: 4 Arbeitstage
- HPLC-Aufreinigung: 6 Arbeitstage (20 und 40 nmol); 15 Arbeitstage (250 nmol)
- Bereit für In-vivo-Forschung: 15 Arbeitstage (250 nmol)
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (–5 bis –30 °C). | |
siRNA | |
HPLC | |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C). |
Silencer™ Select validierte siRNA | |
Silencer™ Select | |
10 μmol |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.