Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
Silencer™ Select vorkonfigurierte siRNA
1068.00 CHF - 6080.00 CHF
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10045664
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ambion™
4390817
20 nmol
1068.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10055664
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ambion™
4390818
40 nmol
1202.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10330995
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ambion™
4404014
250 nmol
3790.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15581084
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ambion™
4444246
1 μmol
6080.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen. Es stehen verschiedene Silencer™ Select siRNAs zur Auswahl – vorkonzipiert oder validiert. Die Silencer™ Select vorkonfigurierten siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei, während die Silencer™ Select validierten siRNAs funktionell getestet werden, um die Target-Genexpression zu reduzieren. Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Screening mit hohem Durchsatz erhältlich. Die Silencer™ Select RNAs zur Positivkontrolle und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.
Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs:
  • Potent – bis zu 100-fach potenter als derzeit verfügbare siRNAs und weniger Off-Target-Effekte
  • Höchste Spezifität – LNA™ chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
  • Zuverlässig – nachgewiesene Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
  • Garantiert – 100 % garantiert rauschfrei, die beste Garantie in der Branche
  • Hinweis: Silencer ™ vorkonfigurierten und validierten siRNAs wurden mit unserem Algorithmus der ersten Generation entwickelt und beinhalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden für die Durchführung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit Silencer™ siRNAs begonnen wurden. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
    Ungefähre Zeit bis zum Ergebnis*
  • Standard-Aufreinigung: 4 Arbeitstage
  • HPLC-Aufreinigung: 6 Arbeitstage (20 und 40 nmol); 15 Arbeitstage (250 nmol)
  • Bereit für In-vivo-Forschung: 15 Arbeitstage (250 nmol)
  • Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Product Certifications
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.