Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
Silencer™ Select vorkonfigurierte siRNA
Marke:  Ambion™ 4444246
3465.60 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15581084
  • 6080.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Off-Target-Algorithmen für die Effektvorhersage und Chemie umfassen. Es stehen verschiedene Silencer™ Select siRNAs zur Auswahl – vorkonzipiert oder validiert. Die Silencer™ Select vorkonfigurierten siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei, während die Silencer™ Select validierten siRNAs funktionell getestet werden, um die Zielgenexpression zu reduzieren. Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Screening mit hohem Durchsatz erhältlich. Die Silencer™ Select RNAs zur Positivkontrolle und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.
Die Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select-siRNAs sind:
  • Potent – bis zu 100-fach potenter als derzeit verfügbare siRNAs und weniger Off-Target-Effekte
  • Höchste Spezifität – LNA™ chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
  • Zuverlässig – nachgewiesene Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
  • Garantiert – 100 % garantiert rauschfrei, die beste Garantie in der Branche
  • Anmerkung: Silencer ™ vorkonfigurierten und validierten siRNAs wurden mit unserem Algorithmus der ersten Generation entwickelt und beinhalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden für die Durchführung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit Silencer™ siRNAs begonnen wurden. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select-siRNAs.
    Ungefähre Bearbeitungszeit*
  • Standard-Aufreinigung: 4 Werktage
  • HPLC-Aufreinigung: 6 Werktage (20 und 40 nmol); 15 Werktage (250 nmol)
  • Bereit für In-vivo-Forschung: 15 Werktage (250 nmol)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Raumtemperatur
    Silencer™ Select siRNA
    1 μmol
    Silencer™ Select siRNA, 1 μmol, HPLC-Reinheit; Silencer Select siRNAs sind klassische 21-mere, die aktuelle Verbesserungen im siRNA-Design, in den Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und in der Chemie enthalten
    HPLC
    Sonderangebote
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.