Learn More
Brand™ Silberbrand™ Eterna Pipetten mit Graduierung
Diese Messpipetten der Klasse B aus AR-GLAS™ Kalknatronglas eignen sich optimal für die meisten Umgebungen in den Bereichen Forschung, Wissenschaft und anderen Laborumgebungen.
Marke: Brand™ 27073
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Typ 3 mit Nullwert oben.
- Braunes Färbemittel.
- Klasse B.
- Konform mit DIN EN ISO 835-Normen.
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
Spezifikation
0.02 ml | |
±0.015 ml | |
Schwarz | |
2 ml |