Learn More
Brand™ Silberbrand™ Eterna Pipetten mit Graduierung
Diese Messpipetten der Klasse B aus AR-GLAS™ Kalknatronglas eignen sich optimal für die meisten Umgebungen in den Bereichen Forschung, Wissenschaft und anderen Laborumgebungen.
Marke:  Brand™ 27077
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11788158
  • 78.75 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Typ 3 mit Nullwert oben.
  • Braunes Färbemittel.
  • Klasse B.
  • Konform mit DIN EN ISO 835-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 mL
±0.08 ml
Orange
10 ml