Learn More
Brand™ Silberbrand™ Eterna Pipetten mit Graduierung
Diese Messpipetten der Klasse B aus AR-GLAS™ Kalknatronglas eignen sich optimal für die meisten Umgebungen in den Bereichen Forschung, Wissenschaft und anderen Laborumgebungen.
Marke:  Brand™ 27072
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11778158
  • 91.05 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Typ 3 mit Nullwert oben.
  • Braunes Färbemittel.
  • Klasse B.
  • Konform mit DIN EN ISO 835-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.01 ml
±0.015 ml
Weiß
2 ml