Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten nach Dr. Schilling
Die Grobtitration erfolgt durch Lösen der Mikrometerschraube und Drücken des Knopfes. Die braune BRAND™ SILBERBRAND™ automatische Schilling-Bürette umfasst einen PVC-Füllschlauch, Silikon-Ablassschlauch und eine LDPE-Reservoirflasche.
Marke:  BRAND™ 23768
Artikelnummer. 10297623
  • 156.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus AR-GLAS™
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schellbachstreifen
  • Automatische Nullstellung
  • Quetschflasche ermöglicht schnelles Befüllen
  • Die Mikrometerschraube ermöglicht eine Feintitration. Die Grobtitration erfolgt durch Lösen der Mikrometerschraube und Drücken des Knopfes.
Materialien:
  • Füllschlauch: PVC
  • Ablasschlauch: Silikon
  • Reservoirflasche: LDPE
  • Basis: HDPE
  • Anschluss: Graues Polyamid
  • Mikrometerschraube: Messing/Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Braun
Reservoirflasche
0.1 ml
PVC Filling tube, Silicone Discharge Tube, LDPE Reservoir Bottle
Automatische Bürette
DIN EN ISO 385
50 ml
PVC-Füllschlauch
900 mm
±0,1 ml
Klasse B