Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen für kompakte Bürette
SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen ist für die Verwendung mit einer kompakten Bürette geeignet.
26.10 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompakte Bürette |
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10560913
|
BRAND™
13933 |
10 ml |
26.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10644943
|
BRAND™
13936 |
25 ml |
26.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Klarglas
Spezifikation
Durchsichtig | |
Kompakte Bürette | |
Borosilikatglas 3.3 |