Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen aus Braunglas für kompakte Bürette
SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen ist für die Verwendung mit einer kompakten Bürette geeignet.
60.55 CHF
Spezifikation
Farbe Braun
Zur Verwendung mit (Geräte) Compact-Bürette
Material Borosilikatglas 5.4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10788574
Unterlagen ansehen
BRAND™
13956
25 ml
60.55 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10521083
Unterlagen ansehen
BRAND™
13958
50 ml
60.55 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Bernsteinfarbenes Glas
Spezifikation
Spezifikation
Braun
Compact-Bürette
Borosilikatglas 5.4