Learn More
BRAND™ SILBERBRAND kompakte automatische Bürette
Kompakte automatische Büretten, die schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen sind.
196.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Braun |
---|---|
Material | Borosilikatglas 5.4 |
Graduierungen | 0,1 ml |
Enthält | 1000 ml-Flasche aus LDPE |
Gewährleistung | 12 Monate |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10586255
|
BRAND™
23830 |
50 ml |
196.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10605895
|
BRAND™
23829 |
25 ml |
196.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Einfache Reparatur
- Alle Einzelkomponenten sind austauschbar
- Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
Spezifikation
Braun | |
0,1 ml | |
12 Monate | |
Klasse B |
Borosilikatglas 5.4 | |
1000 ml-Flasche aus LDPE | |
Automatische Bürette |