Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten aus Borosilikatglas ohne Flasche
Mit Zwischenhahn mit PTFE-Schlüssel. Die BRAND™ SILBERBRAND™ automatische Bürette aus Braunglas ist kalibriert auf Volumenabgabe.
Marke:  BRAND™ 22338
Artikelnummer. 10658691
  • 390.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Borosilikatglas 5.4
  • Granulatstruktur
  • Fehlergrenzen gemäß Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Austauschbare Küken
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Mit Glasküken im Titrations- und Zwischen-Absperrhahn zur Rückführung der Restflüssigkeit
  • Automatische Nullstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Braun
Flasche, Titrations-Absperrhahn mit PTFE-Küken oder STJ-Glasabsperrhahn
0.1 ml
Bernsteinfarben
Automatische Bürette
DIN EN ISO 385
50 ml
Borosilikatglas, PTFE
Glasflasche
±0,1 ml
Klasse B