Learn More
BRAND™ SILBERBRAND automatische Bürette Ersatz-Bürettenröhrchen
SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen ist für die Verwendung mit einer automatischen Bürette geeignet.
Marke: BRAND™ 23724
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit automatischen Büretten
- Dr. Fräsmuster
Spezifikation
Ersatzbürette für Automatic Bürette Schilling 50 ml SILBERBRAND Schellberg, AR-GLAS™, Braunglas, l. 580 mm | |
50 ml | |
Automatische Bürette | |
Ersatzbürette |
Braun | |
580 mm | |
AR-GLAS™ |