Learn More
Thermo Scientific™ Silanisierte Glasfläschchen
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder zum Lagern von Materialien mit diesen vorbehandelten, silanisierten Fläschchen.
Marke: Thermo Scientific™ SCA-SV2-2
Beschreibung
Gewinnen Sie Zeit und minimieren Sie Entsorgungskosten bei der quantitativen Analyse oder Materiallagerung.Thermo Scientific™ silanisierte Glasfläschchen werden durch Gasphasenabscheidung silanisiert.Behandlungen zur Oberflächendeaktivierung wie Silanisierung und Silikonisierung können eine wichtige Rolle bei der Wahrung der Integrität bestimmter in Glasbehältern gelagerter Materialien oder Extrakte spielen.Die Oberflächenmodifikation eliminiert aktive Stellen auf der Oberfläche von Borosilikatglas.
- Gewinnen Sie Zeit und minimieren Sie Entsorgungskosten bei der quantitativen Analyse oder Materiallagerung durch Silanisierung.
- Ein Silylierungsreagenz reagiert mit aktiven Gruppen auf der Glasoberfläche und hemmt ihre Reaktivität; es verhindert, dass Materialien an der Behälteroberfläche haften und sorgt so für eine maximale Rückgewinnung von Spurenanalyten
Bestellinformationen:
100/Packung
Im Lieferumfang enthalten:
Konformitätsbescheinigung
Empfohlen für:
Deaktivierte Glasgeräte
Spezifikation
Braunglas-Fläschchen 12 x 32 mit Verschluss in geschlossener Ausführung | |
0,472 in. | |
11,99 mm | |
2 mL | |
100 | |
2 mL | |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | |
100 Kartons | |
Fläschchen |
PTFE | |
Durchsichtig | |
Glas | |
1,26 in. | |
0,068 oz. | |
PTFE | |
32 mm | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
8-425 |