Learn More
Thermo Scientific™ Silanized Disposable Culture Tubes
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder bei der Lagerung von Materialien mit diesen gebrauchsfertigen, silanisierten Einweg-Kulturröhrchen.
363.00 CHF - 692.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Typ 1) |
Einwegprodukt | Ja |
Produkttyp | Kulturröhrchen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15213936
|
Thermo Scientific™
CTS-1275 |
Klarglas-Kulturröhrchen | 8 ml | 12 mm | 1000 |
363.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15369531
|
Thermo Scientific™
CTS-13100 |
Klarglas-Kulturröhrchen | 13 mL | 13 mm | 1000 |
539.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15382646
|
Thermo Scientific™
CTS-16125-2 |
Klarglas-Kulturröhrchen | 20 ml | 15,75 mm | 250 Stück/Packung, 1000 Stück/Karton |
479.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15280669
|
Thermo Scientific™
STT-16100-S |
Glasröhrchen mit Schraubgewinde | 20 mL | 14,3 mm | 250/Packung, 1000/Karton |
692.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Gewinnen Sie Zeit und minimieren Sie Entsorgungskosten bei der quantitativen Analyse oder Materiallagerung.Thermo Scientific™ Silanisierte Einweg-Kulturröhrchen werden einer Silanisierung zur Oberflächendeaktivierung unterzogen und in praktischen und gebrauchsfertigen Clean Packs angeboten.Behandlungen zur Oberflächendeaktivierung wie die Silanisierung können eine wichtige Rolle bei der Wahrung der Integrität bestimmter Materialien oder Extrakte, die in Glasbehältern gelagert werden, spielen.Sie verhindern darüber hinaus eine Alkalisierung des Inhalts, die auftreten kann, wenn Carbonate im Rahmen des normalen Korrosionsprozesses aus dem Glas austreten.
Bestellinformationen:
1000/Packung
Im Lieferumfang enthalten:
Konformitätsbescheinigung
Empfohlen für:
Deaktivierte Glasgeräte
Spezifikation
Klar | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
Ja | |
Kulturröhrchen |