Learn More
Gibco™ SILAC Advanced DMEM/F-12 Flex Media, no glucose, no phenol red
SILAC Advanced DMEM/F-12 Flex Medium, ohne Glukose, ohne Phenolrot
Marke: Gibco™ A2494301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SILAC Advanced DMEM/F-12 Flex ist Advanced DMEM/F-12 ohne L-Arginin, L-Glutamin und L-Lysin zur Verwendung während der SILAC-Proteinmarkierung mit stabilem, isotopmarkierten Lysin und/oder Arginin. Advanced DMEM/F-12 ist ein weit verbreitetes Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen, wodurch die FBS-Anforderungen um 50 bis 90 % reduziert werden, ohne dass sich die Wachstumsrate oder Morphologie ändert. Wenn es mit 1 bis 2 % FBS ergänzt wird, ist Advanced DMEM/F-12 Flex in der Lage, die Zellproliferation und die maximale Zelldichte zu unterstützen, die mit der konventionellen Basalformulierung vergleichbar ist, die mit 5 bis 10 % FBS ergänzt wird. Zellen, die erfolgreich und ohne Anpassung in erweitertem DMEM/F-12 kultiviert werden, sind beispielsweise Jurkat, WI-38, SP2, Vero und MRC-5. Wir bieten zahlreiche DMEM/F-12-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Finden Sie die richtige Zusammensetzung mithilfe des Medien-Auswahlwerkzeuges.Erweitertes DMEM/F-12 unterscheidet sich von anderen Medien durch folgende Zusatzstoffe, die eine Serum-Reduktion ermöglichen: Ethanolamin, Glutathion, Ascorbinsäure, Insulin, Transferrin, AlbuMAX™ I (Lipid-reiches Rinderserum-Albumin für Zellkulturen) sowie die Spurenelemente Natriumselenit, Ammoniummetavanadat, Kupfersulfat und Mangandichlorid. Erweitertes DMEM/F-12 muss mit 1 bis 5 % fötalem Kälberserum und 4 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ supplementiert werden. SILAC-Experimente zur Proteinmarkierung sollten mit Gibco™ Dialysiertem FBS durchgeführt werden. Die FBS-Konzentration muss für jede Zelllinie optimiert werden, um eine maximale Serum-Reduktion zu erreichen. Erweitertes DMEM/F-12 nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10 % CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
SILAC Advanced DMEM/F-12 Flex wird in einer cGMP-konformen Anlage in Grand Island, New York, hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Vor Licht geschützt im Kühlschrank (2 – 8 °C) lagern. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Säugetierzellkultur | |
Dulbecco's Modified Eagle Medium | |
Natriumpyruvat, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA) | |
Nachhaltige Verpackung | |
500 ml |
Säugetierzellen | |
Flüssig | |
Reduziertes Serum | |
Ohne Glukose, Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot | |
Gibco™ |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.