Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Hämatoxylin 2 7231
Erzielen Sie mit dieser einzigartigen Formel optisch ähnliche Ergebnisse wie mit Gill 2 und 3.
Marke: Epredia™ 7231
73.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Hämatoxylin 2 ist ein einzigartiges Produkt, das Ergebnisse liefert, die denen von Gill 2 und 3 ähnlich sind.
- Keine Filtration erforderlich
- Färbt bis zu 2.500 Objektträger pro Pint
- Teil des Signature Series Färbesystems
- Klare, eindeutige Zellkerndetails mit Chromatinabgrenzung
Erhältlich in 5 l-Packung
- Reduziert den Kunststoff um 90 %
- Erhöht die Färbestabilität
- Reduziert unordentliche Verfärbungen
- Im Vergleich zu herkömmlichen Verpackungen um 35 % geringerer Platzbedarf
Spezifikation
Hämatoxylin 2 | |
1 pt. |
Sicherheit und Handhabung
- X4 STAIN HEMATOXYLIN 2 4X1PT . .
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene glycol, Acetic acid