Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Bläuungsreagenz
Gewährleisten Sie mit dem gebrauchsfertigen Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Bläuungsreagenz der Signature Series scharfe Zellkerndetails.
88.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp Bläuungsreagenz
pH 8
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10259988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
7341
4 x 1 gal.
88.15 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Bläuungsreagenz der Signature Series scharfe Zellkerndetails.
  • Gepuffert, um die richtige Alkalinität (pH = 8,0) zu gewährleisten
  • Die spezielle Rezeptur vehindert die Ablösung des Gewebes vom Objektträger
  • Erfordert nur eine einminütige Spülung mit Wasser, wohingegen herkömmliche Bläuungsreagenzien bis zu fünf Minuten erfordern
In 5 Liter-Verpackungen erhältlich
  • Reduziert Kunststoffabfall um 90 %
  • Erhöht die Färbungsstabilität
  • Reduziert das Verschütten von Färbelösungen
  • 35 % weniger Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Verpackungen
Spezifikation
Spezifikation
Bläuungsreagenz
8
Flüssig