Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 450mm dia.
Full height test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 450mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
Marke:  Endecotts™ 450SIW20.0
Artikelnummer. 15144009
  • 733.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Edelstahlgitter
  • Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)