Learn More
RETSCH Analysensiebmaschine AS 400 control für 100-240V, 50/60Hz
Verwenden Sie diesen Siebschüttler in der Forschung & development, quality control of raw materials, interim and finished products as well as in production monitoring. Retsch™ Siebschüttler AS 400 wird für das Sieben von Trockengut mit Prüfsieben mit einem Durchmesser von bis zu 400 mm verwendet.
Marke: RETSCH 30.022.0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Siebung mit kreisförmiger Siebbewegung nach DIN 53477
- Ausgezeichnete Trennwirkung auch bei kurzen Siebzeiten
- Siebe können bis zu einer Höhe von 510 mm gestapelt werden
- Freie digitale Einstellung aller Prozessparameter (Zeit, Drehzahl oder Siebbeschleunigung, Intervall)
- Speicher für bis zu 9 SOPs
- Intervallbetrieb
- Ansteuerung mit optionaler Software EasySieve über serielle Schnittstelle RS232, einfache Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse
- Erfüllt alle Kriterien für Messeinrichtungen gemäß ISO 9001.
- Wartungsfrei
- Einfacher Betrieb, ergonomisches Design
Spezifikation
15 kg | |
230 V | |
50 Hz | |
260 mm |
230 V, 50 Hz | |
Siebschüttler | |
507 mm |