Learn More
Bohlender™ SICCO™ Vakuum-Desikkator, Toplader
Vakuum-Exsikkator, Toplader, geeignet für Vakuum, mit Scharnierdeckel.
Marke: Bohlender™ V1882-02
Additional Details : Gewicht : 99.00000kg
Beschreibung
- Massives Acrylglas (Wandstärke 20 mm)
- Toplader-Version
- Klappdeckel mit umlaufender Silikondichtung und vier Verriegelungen
- Vakuummeter, zwei Nadelventile mit in den Klappdeckel integrierten Schlauchanschlüssen
- Transparentes Acrylglas
- Der Innenraum ist von allen Seiten sichtbar
- Umlaufende Silikondichtung
- Antirutsch-Gummifüße
- Einlegeböden mit variabler Höhe
- Vakuummeter (0 bis 760 mm Quecksilber)
- Vakuum bis zu 0,0001 Torr
- Zwei Nadelventile mit AD 9,0 mm
Spezifikation
Acryl | |
9 l | |
8 in. | |
210 mm | |
10 in. | |
210 mm | |
8 in. | |
210 mm | |
9 kg |
2,3 gal. | |
10 in. | |
250 mm | |
250 mm | |
8 in. | |
10 in. | |
250 mm | |
20 lb. |