Learn More
SHOWA™ 460 Series PVC-Coated Cold Resistant Gloves
Click to view available options
Größe:
M
L
Extragroß
Beschreibung
- Handschuhe bleiben bei Temperaturen von bis -20 °C (-4 °F) flexibel
- PVC-Beschichtung schützt vor Ölen und Chemikalien
- Raue Grifffläche ermöglicht Tastempfinden beim Umgang mit kleinen, fettigen Komponenten
- Erweiterter Handgelenkschutz vor schädlichen Substanzen
- Geringere potenzielle Exposition gegenüber Bakterien, Viren und Pilzen
Spezifikation
Beschichteter Bereich | Voll |
Coating Material | PVC |
Farbe | Orange |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Hand | Spezifisch |
Größe | M |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung und Lackierung |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidungsmaterial | Acryl |
Serie | 460 |