Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE split/splitless with middle
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
38.80 CHF - 660.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 95 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 3.4 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Produktcode | Marke | Product Type Specs | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Product Type Specs | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12904021
|
Trajan Scientific and Medical™
09208525 |
GC-Einlass-Liner | 25/Packung |
660.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12994001
|
Trajan Scientific and Medical™
092077 |
GC-Einlass-Liner, Split/Splitless-Liner mit Schwanenhals in der Mitte | 5/Packung |
147.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12984011
|
Trajan Scientific and Medical™
092085 |
GC-Einlass-Liner | 5/Packung |
156.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12994011
|
Trajan Scientific and Medical™
09208501 |
GC-Einlass-Liner | Je 1 |
38.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
95 mm | |
3.4 mm | |
5 mm |