Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu GC-2010 Liner
Bietet eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen.
260.00 CHF - 379.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Aus Borosilikatglas |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 1.5 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 3.1 mm |
Auskleidungsmaterial | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Product Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Product Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15219013
|
Trajan Scientific and Medical™
0920425 |
Einlass-Liner PTV 3 Schikane |
379.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15239013
|
Trajan Scientific and Medical™
092292 |
Gerader LVI-Einsatz mit Wolle |
260.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Für die Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Aus Borosilikatglas | |
1.5 mm | |
3.1 mm | |
Borosilikatglas |