Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE split/splitless FocusLiner
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 09206225
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12993991
  • 841.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Specifications
Specifications
25/Packung
GC-Einlass-Liner
5 mm
95 mm
3.4 mm
Shimadzu GC-Geräte
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers