Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE split/splitless FocusLiner
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 09206201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Je 1 | |
GC-Einlass-Liner | |
5 mm |
95 mm | |
3.4 mm | |
Shimadzu GC-Geräte |