Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Maximieren Sie die Lagerkapazität mit diesen Einlegeboden-Kits für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte.
Marke:  Thermo Scientific™ RSK700SD4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11850543
  • 2815.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Hilfe von Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte können Sie den vorhandenen Stauraum maximal nutzen. Die 2 in.-Boxen sind mit Trennwänden ausgestattet.
  • Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100
Einlegebodensatz
Edelstahl
Forma 88700; TSU700
Einlegebodensatz
Boxen (175/7 Racks)
4 Tiers
7