Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Maximieren Sie die Lagerkapazität mit diesen Einlegeboden-Kits für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte.
Marke: Thermo Scientific™ RSK17SD5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit Hilfe von Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte können Sie den vorhandenen Stauraum maximal nutzen. Die 2 in.-Boxen sind mit Trennwänden ausgestattet.
- Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Spezifikation
100 | |
Einlegebodensatz | |
Boxen (80/4 Racks) | |
5 | |
4 |
4 Gestelle mit Schubladen und (80) 2-Zoll-Boxen mit 100 Unterteilungen | |
Einlegebodensatz | |
Edelstahl | |
HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie (Modelle mit 17 Kubikfuß Volumen) |