Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeboden-Kits für Thermo Scientific™ Ultra-Tiefkühlgeräte
Maximieren Sie mit den Einlegeboden-Kits für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlschränke die Lagerkapazität.
Marke: Thermo Scientific™ SK500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maximieren Sie mit Einlegeboden-Kits für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlschränke™ die Lagerkapazität. Für Thermo Scientific™ Tiefkühlschränke der Serien Forma™ 8800, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF und TSU.
Beschreibung: Einlegeboden Kit für Modell 88500 (beinhaltet einen Einlegeboden und Klammern)Spezifikation
Enthält ein Regal und Klemmen | |
Einlegebodensatz | |
1 | |
Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500 |