Learn More
Epredia™ Shandon™ Xylolersatz-Eindeckmittel
Verwenden Sie alle gängigen Xylolersatz-Intermedien mit der Epredia™ Shandon™ Xylolersatz-Deckflüssigkeit.
33.85 CHF - 244.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Xylolersatz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13300125
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
1900233
120 mL
33.85 CHF
120 Milliliter
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10056318
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
9999122
500 ml
244.00 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie alle gängigen Xylolersatz-Intermedien mit der Thermo Scientific™ Shandon™ Xylolersatz-Deckflüssigkeit.
  • Permanentes, organisches Befestigungsmedium
  • Auf Toluolbasis
  • Brechungsindex: 1.495 ±0.005 (trocken)
  • Viskosität: Niedrig (120-265 cps bei 24 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Xylolersatz
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Shandon Xylene Substitute Mountant
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: toluene, isobutyl methacrylate