Learn More
Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Klinikunterlagen und Formaldehyd neutralisierende Unterlagen
Absorbieren Sie Flüssigkeiten und fangen Sie sie auf mit den Epredia™ ShandonTM SuresorbTM Klinikunterlagen und Formaldehyd neutralisierenden Unterlagen.
Marke: Epredia™ 5641
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Absorbieren Sie Flüssigkeiten und fangen Sie sie auf mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Suresorb™ Klinikunterlagen und Formaldehyd neutralisierenden Unterlagen. Ideal zum Aufsaugen und Beseitigen von Körperflüssigkeiten mit Hepatitis-B-Virus, AIDS/HIV und anderen bekannten Krankheitskeimen.
- Das Gewebe ist auch bei Flüssigkeitssättigung reißfest
- Formaldehyd neutralisierende Pads vermindern Formaldehydemissionen durch chemische Bindung und schließen Dämpfe ein—ideal für Zuschneideplätze und Autopsiearbeiten
- Klinische Pads dienen als Unterlagen für chirurgische Schneidebretter und Autopsietische, zum Sezieren und zum Auskleiden von Leichenmulden und Leichensäcken.
Spezifikation
Formaldehyd-Neutralisationsfilter | |
10 in. | |
8 in. |
Formaldehyd | |
400/Karton | |
203,2 mm |