Learn More
Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Klinikunterlagen und Formaldehyd neutralisierende Unterlagen
Absorbieren Sie Flüssigkeiten und fangen Sie sie auf mit den Epredia™ ShandonTM SuresorbTM Klinikunterlagen und Formaldehyd neutralisierenden Unterlagen.
Marke:  Epredia™ 56411
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12532736
  • 677.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Absorbieren Sie Flüssigkeiten und fangen Sie sie auf mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Suresorb™ Klinikunterlagen und Formaldehyd neutralisierenden Unterlagen. Ideal zum Aufsaugen und Beseitigen von Körperflüssigkeiten mit Hepatitis-B-Virus, AIDS/HIV und anderen bekannten Krankheitskeimen.
  • Das Gewebe ist auch bei Flüssigkeitssättigung reißfest
  • Formaldehyd neutralisierende Pads vermindern Formaldehydemissionen durch chemische Bindung und schließen Dämpfe ein—ideal für Zuschneideplätze und Autopsiearbeiten
  • Klinische Pads dienen als Unterlagen für chirurgische Schneidebretter und Autopsietische, zum Sezieren und zum Auskleiden von Leichenmulden und Leichensäcken.
Spezifikation
Spezifikation
Formaldehyd-Neutralisationsfilter
10 in.
8 in.
Formaldehyd
50/Karton
203,2 mm