Learn More
Epredia™ Edelstahl-Ausgießformen
Optimieren Sie die Gewebeeinbettung durch den hervorragenden Wärmeaustausch von unseren qualitativ hochwertigen und robusten Epredia™ Edelstahl-Ausgießformen.
Marke:  Epredia™ 6401016
113.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11306820
  • 138.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimieren Sie die Gewebeeinbettung durch den hervorragenden Wärmeaustausch von unseren qualitativ hochwertigen und robusten Thermo Scientific™ Shandon™ Edelstahl-Ausgießformen.
  • Größen passend für die meisten Kassetten
  • Hervorragender Wärmeaustausch
  • Abgerundete Ecken
Spezifikation
Spezifikation
Ausgießform
Edelstahl
24 x 24 x 5 mm