Learn More
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösung
Verwenden Sie eine schnellere Alternative zu den herkömmlichen Färbeverfahren nach Wright und Giemsa mit den Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösungen.
Marke: Epredia™ 9990700
309.12 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Verwenden Sie eine schnellere Alternative zu den herkömmlichen Färbeverfahren nach Wright und Giemsa mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösungen
- Die Komponenten sind als Set oder einzeln erhältlich
- Schnell wirkende Drei-Stufen-Differenzierung für Knochenmark, Abstriche, Feinnadelpunktionen und Mikroorganismen wie z. B. H. pylori
Im Lieferumfang enthalten:
Reagenz 1: Fixiermittel, Reagenz 2: Eosin, Reagenz 3: Methylenblau
Spezifikation
500 ml | |
Kwik-Diff-Kit | |
Kit includes 500 mL bottle each: Fixative, Eosin, Methylene Blue |
Sicherheit und Handhabung
- Shandon Kwik Diff Solution 1 - Methanol Fixative
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P235-Kühl halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.