Learn More
Epredia™ Shandon™ Instant-Eosin
Erzielen Sie brillante und konsistente Färbungen mit Epredia™ Shandon™ Instant Eosin.
Marke: Epredia™ 6765040
237.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erzielen Sie brillante und konsistente Färbungen mit Thermo Scientific™ Shandon™ Instant Eosin.
- Stabil und niederschlagsfrei, kein Filtern erforderlich
- pH-Wert auf maximale Farbstoffaufnahme eingestellt
- Ergiebiges Pulver, unbegrenzt lagerbar
- Mit allen Alaun-Hämatoxylinfärbemitteln kompatibel
Spezifikation
Alumhämatoxylin-Färbemittel | |
Eosin, Alkoholisch | |
Alkoholisch | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.